분석
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 855175P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
InChI key
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
일반 설명
06:0 Lyso PC is a natural lysophosphatidylcholine.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855175P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.