주요 문서
857507P
Avanti
a15:0-i15:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1’-rac-glycerol) (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H70NaO10P
CAS Number:
Molecular Weight:
716.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1  mg (857507P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (857507P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)