주요 문서
858142P
Avanti
16:0 Lyso PS
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/0:0); 110723
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H43NPO9Na
CAS Number:
Molecular Weight:
519.54
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
설명
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
분석
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (858142P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (858142P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(25)30-16-19(24)17-31-33(28,29)32-18-20(23)22(26)27;/h19-20,24H,2-18,23H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t19-,20+;/m1./s1
InChI key
MNVYLWFGOUZBHG-FDOHDBATSA-M
애플리케이션
16:0 Lyso PS has been used to prevent the lack of de novo synthesis of phosphatidylserine (PS) in Golgi apparatus.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (858142P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (858142P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)