분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860025P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860025P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
일반 설명
Brain sphingosine is a central metabolite, which is produced from the de novo synthesis of cellular sphingolipids. It is involved in growth, differentiation, survival and cell death. D-erythro-Sphingosine acts as a pharmacological inhibitor of protein kinase C in human platelets. It prevents platelet aggregation in cells.
애플리케이션
Brain sphingosine has been used as a standard in the fluorimetric determination of sphingosine in porcine enterocyte monosialogangliosides.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860025P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.