주요 문서
860097P
Avanti
C18:0 GM1-Biotin (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
C18:0 GM1 Ganglioside-Biotin (synthetic, ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C89H160N8O36S
Molecular Weight:
1950.32
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg (860097P-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC(COCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860097P-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)