주요 문서
860320P
Avanti
16:0-18:1 PC-d82
Avanti Research - A Croda Brand 860320P, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d82
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42D82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
842.58
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860320P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860320P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860320P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([C@]([2H])(OC(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C(/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H
일반 설명
16:0-18:1 PC-d82 is a deuterated phosphocholine.
애플리케이션
16:0-18:1 PC-d82 has been used for the preparation of giant unilamellar vesicles (GUVs).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860320P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860320P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)