About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17D38NO4P
CAS Number:
Molecular Weight:
389.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 mg (860336P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860336P-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860336P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI key
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
애플리케이션
MAPCHO™-12-d38 has been used in the preparation of drug complexes used as a sample during nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860336P-200mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.