주요 문서
860346P
Avanti
14:0 PC-d58
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H14NO8PD58
CAS Number:
Molecular Weight:
736.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860346P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860346P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)