분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860351P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
기술
mass spectrometry (MS): suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i34D2,35D2
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-QKXUHBRISA-N
애플리케이션
16:0 PC-d4 has been used in the preparation of multilamellar lipid dispersions for nuclear magnetic resonance (NMR) studies.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860351P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.