분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
일반 설명
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (16:0 PA-d62) is a deuterated phosphatidic acid wherein 62 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a membrane phospholipid and constitutes about 1-2 % of the total phospholipid in cells.
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidic acid (PA) is associated with the synthesis of structural phospho- and glycolipids within the plastids and endoplasmic reticulum (ER).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860452P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.