분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
1 ea of 10 mg (860454P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=
일반 설명
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (18:0 PA-d70) is a deuterated phosphatidic acid wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a phospholipid located in the membrane.
생화학적/생리학적 작용
Phosphatidic acid (PA) plays an important role in signal transduction and membrane trafficking. It is also associated with cytoskeletal rearrangement and secretion. PA acts as an intermediate to produce storage and membrane lipids.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.