포장
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860495P
지질 유형
deuterated lipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI key
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
일반 설명
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine is a N-methyl derivative of sphingosine
애플리케이션
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine may be used as one of the substrates for sphingosine methyltransferase to test its substrate specificity in rat kidney homogenate.
생화학적/생리학적 작용
Monomethyl sphingosine inhibits protein kinase C. It also modulates other protein kinases and enzymes involved in signal transduction.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860495P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.