포장
pkg of 1 × 5 mg (860497P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860497P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OC.[N+]([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)(C)C
InChI
1S/C21H44NO2.CH4O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;1-5-6(2,3)4/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m0./s1
InChI key
OJPBMRHTGOLVFX-DSQFUKAXSA-M
일반 설명
Trimethyl sphingosine (d18:1) or N,N,N-trimethyl-D-erythro-sphingosine (methyl sulfate salt) is a N-methylated sphingosine derivative.
생화학적/생리학적 작용
Trimethyl sphingosine (TMS) is a protein kinase C inhibitor. It also regulates other protein kinases and enzymes implicated in signal transduction. TMS lowers transendothelial migration of neutrophils. It reduces platelet agglomeration at physiologic concentrations and attenuates myocardial reperfusion injury.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860497P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.