주요 문서
860556C
Avanti
18:1-12:0 Biotin DG
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
동의어(들):
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H77N3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
780.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (860556C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
농도
1 mg/mL (860556C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](CO)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H77N3O7S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-40(49)52-34-36(33-47)53-41(50)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-44-39(48)29-26-25-28-38-42-37(35-54-38)45-43(51)46-42/h9-10,36-38,42,47H,2-8,11-35H2,1H3,(H,44,48)(H2,45,46,51)/b10-9-/t36-,37-,38-,42-/m0/s1
InChI key
DPGSXRFXXINSBQ-QYFPMEDBSA-N
일반 설명
18:1-12:0 Biotin DG or 1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol is a triglyceride derivative wherein aminododecyl forms an amide bond with biotin to yield a biotinylated triglyceride.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860556C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)