주요 문서
860560C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PS
Avanti Research - A Croda Brand 860560C
동의어(들):
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H86N5O12PS
CAS Number:
Molecular Weight:
964.24
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (860560C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860560C
농도
1 mg/mL (860560C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H83N4O12PS.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(52)59-33-37(34-60-63(57,58)61-35-38(47)45(54)55)62-43(53)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-48-41(51)29-26-25-28-40-44-39(36-64-40)49-46(56)50-44;/h9-10,37-40,44H,2-8,11-36,47H2,1H3,(H,48,51)(H,54,55)(H,57,58)(H2,49,50,56);1H3/b10-9-;/t37-,38+,39+,40+,44+;/m1./s1
InChI key
FUCJSUOHIUUCPS-FNICJJOFSA-N
일반 설명
18:1-12:0 Biotin PS is a biotinylated lipid.
애플리케이션
18:1-12:0 Biotin PS may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860560C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)