주요 문서
860567P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 860567P, powder
동의어(들):
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-4,5-bisphosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H87N6O21P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1149.16
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860567P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860567P-500ug))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860567P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI key
FAWBNQDQNLXDOW-LRZFZKCMSA-N
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860567P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860567P-500ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)