포장
pkg of 1 × 10 mg (860645P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H49NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(28)23(22-27)26-25(29)21-19-16-8-6-4-2/h18,20,23-24,27-28H,3-17,19,21-22H2,1-2H3,(H,26,29)/b20-18+/t23-,24+/m0/s1
InChI key
YUKGJYMYMCFXEF-VYQUXUJXSA-N
일반 설명
C8-ceramide or N-octanoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base) is a synthetic cell-permeable sphingolipid. It is a combination of C17 analog of sphingosine and octanoic acid. Ceramides are the major lipid component in the outermost layer of the skin, the stratum corneum. C8 Ceramide plays a vital role in inducing apoptotic cell death.
애플리케이션
C8 Ceramide (d17:1/8:0) has been used to induce myriocin-treated malignant melanoma cells to increase endogenous ceramide levels.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860645P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.