포장
pkg of 1 × 1 mg (860692P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860692P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C34H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21,27,29,32-33,36-37H,3-18,20,22-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b21-19-,29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI key
GMWIWVUTMCBDSP-JXXPSAROSA-N
일반 설명
C16:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/16:0) or N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base) is a long chain ceramide derived from sphingosine containing two double bonds with palmitic acid. C16:0 Ceramide synthesis is catalyzed by the enzyme ceramide synthase 6 (CerS6).
생화학적/생리학적 작용
C16:0-ceramide facilitates obesity-related insulin resistance. It exhibits pro-apoptotic function. Elevated levels of C16:0-ceramide has been observed in adipose tissue of obese patients.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860692P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.