분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg (860721P-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@H]2O)O)C1O
일반 설명
Isoglobotriaosylsphingosine (d7) (Lyso iGB3-d7) is a deuterated derivative of Lyso iGB3. Lyso iGB3, a β-linked glycolipid, is a truncated form of iGb3.
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860721P-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.