주요 문서
860725P
Avanti
28:0 SM (d18:1/28:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H103N2O6P
Molecular Weight:
871.35
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI key
RZFSTLQDWORRNW-GRTHQCPDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)