분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg (860726P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H91NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42-46(50)47-44(43-48)45(49)41-39-37-35-33-31-29-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,41,44-45,48-49H,3-38,40,42-43H2,1-2H3,(H,47,50)/b41-39+/t44-,45+/m0/s1
InChI key
NEUDBTFZYJPJMG-QRQQRGDGSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860726P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.