주요 문서
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
동의어(들):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H58D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
562.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI key
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)