주요 문서
860904P
Avanti
19:0-12:0-19:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860904P, powder
동의어(들):
1,3(d5)-dinonadecanoyl-2-dodecanoyl-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H97D5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
840.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860904P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860904P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-42-45-51(54)57-48-50(59-53(56)47-44-41-38-33-18-15-12-9-6-3)49-58-52(55)46-43-40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h50H,4-49H2,1-3H3/i48D2,49D2,50D
InChI key
YVHBSDKZPZMEEF-BXJPYAOGSA-N
애플리케이션
19:0-12:0-19:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860904P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)