포장
pkg of 1 × 25 mg (870125P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H85N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-33-42(47)51-38-40(39-53-55(49,50)52-37-36-45-41(46)32-28-27-31-35-44)54-43(48)34-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h40H,3-39,44H2,1-2H3,(H,45,46)(H,49,50)/t40-/m1/s1
InChI key
IVLBQYFFAUWDCA-RRHRGVEJSA-N
일반 설명
16:0 Caproylamine PE is a head group modified functionalized lipid. Caproylamine is a lipid containing free amino group on the lipid head, providing the flexibility to bind biomolecules that are important for drug delivery or target tissue specificity.
애플리케이션
16:0 Caproylamine PE is suitable for the synthesis of dibenzocyclooctyne (DBCO)-oligo(ethylene glycol)-lipid (φ-OEG-lipid) for producing supported lipid bilayer microarray.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870125P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.