분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1
InChI key
TWGWHMYOGIGWDM-FSRHSHDFSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.