Merck
880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C103H184N26O25
Molecular Weight:
2186.72
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)