생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (880182P-25MG)
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)C\C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
일반 설명
DSPE PEG(3400) COOH has numerous applications in biotechnology, pharmaceuticals, and drug delivery. The hydrophobic properties of DSPE enhance the encapsulation and collection of other hydrophobic drugs. When an activator such as EDC or HATU is present, the -COOH group can easily react with primary amines to form a stable amide bond. By altering the length of the PEG, it is possible to modify the micelle size, immunological safety, and drug release rate.
애플리케이션
Targeted drug delivery
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.