주요 문서
890817P
Avanti
MS2
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
MS 2, Momordica saponin 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C75H118O41
CAS Number:
Molecular Weight:
1675.71
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (890817P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
애플리케이션
Vaccine Development
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890817P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)