주요 문서
890830P
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830P, powder
동의어(들):
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H73NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
595.98
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 200 mg (890830P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890830P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 890830P
지질 유형
transfection
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H73NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38(3)4)42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h35H,5-34H2,1-4H3
InChI key
ALRIWCIIGVAXHV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.
생화학적/생리학적 작용
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890830P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890830P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)