분석
99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
500 μg/mL (900127E-500UG)
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
InChI key
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
일반 설명
Epoxytrienoic acid (EET) is produced from arachidonic acid. 14(15) EET is an EET, which is produced by five cytochrome P450 (CYP) epoxygenases. It is a regioisomer of EET synthesized in mammalian tissues.
생화학적/생리학적 작용
Epoxytrienoic acid (EET) plays a role as lipid mediator in the renal and cardiovascular systems. 14(15) EET activates many signal transduction pathways by binding to the membrane receptors. It possesses vasoactive properties.
포장
2ML Amber Glass Sealed Ampule (900127E-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.