주요 문서
900300M
Avanti
C32:6 fatty acid
Avanti Research - A Croda Brand 900300M, methylene chloride solution
동의어(들):
14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H52O2
CAS Number:
Molecular Weight:
468.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
methylene chloride solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (900300M-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 900300M
농도
1 mg/mL (900300M-1mg)
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC
InChI
1S/C32H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32(33)34/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-31H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
HIKGLCYKBLODNY-UHFFFAOYSA-N
포장
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap with Foil Bag Argon Overpack (900300M-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)