주요 문서
900604C
Avanti
18:1 Photoclick cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Photoclick cholesterol II oleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H76N2O2
Molecular Weight:
689.11
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1x100 μg (900604C-100UG)
pkg of 1x250 μg (900604C-250UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL in chloroform
250 μg/mL in chloroform
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](C3(N=N3)CC4C2CC[C@@]5(C)C4CC[C@@H]5[C@@H](CCCC(C)C#C)C)([H])C[C@@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC1
InChI
1S/C46H76N2O2/c1-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-43(49)50-37-29-31-45(6)41-30-32-44(5)39(36(4)25-23-24-35(3)8-2)27-28-40(44)38(41)34-46(47-48-46)42(45)33-37/h2,15-16,35-42H,7,9-14,17-34H2,1,3-6H3/b16-15-/t35?,36-,37+,38?,39-,40?,41?,42+,44-,
InChI key
YGTVVJBRLTYRSZ-GMOVSAPTSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial(900604C-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial(900604C-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)