양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM2512-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2512
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C42H79NO13/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-31(46)30(43-34(47)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)29-53-41-39(52)37(50)40(33(28-45)55-41)56-42-38(51)36(49)35(48)32(27-44)54-42/h23,25,30-33,35-42,44-46,48-52H,3-22,24,26-29H2,1-2H3,(H,43,47)/b25-23+/t30-,31+,32?,33?,35-,36?,37?,38?,39?,40+,41+,42-/m0/s1
InChI key
KNWHKVBHCLQVFX-NKNVVQMUSA-N
애플리케이션
- to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS
- to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex
- in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.