Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
구성
7-Aminoclonazepam-D4, 0.5 mg/mL
7-Aminoflunitrazepam-D7, 0.5 mg/mL
α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL
포장
ampule of 1.0 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
농도
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
일반 설명
A stable-labeled internal multi-component solution mix of routinely tested benzodiazepines 7-aminoclonazepam, 7-aminoflunitrazepam, and α-hydroxytriazolam. This internal standard mix is suitable for quantitation of benzodiazepine levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
7-Aminoclonazepam-d4 .5 %
7-Aminoflunitrazepam-d7 .5 mg/mL
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.