M-267
Mefenamic acid solution
1 mg/mL (MeOH w/ 0.1N NaOH (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
Mefenamic acid, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL (MeOH w/ 0.1N NaOH (v/v))
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.