Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC=C2C(C3=CN(CCCC(O)C)C4=C3C=CC=C4)=O
InChI
1S/C25H25NO2/c1-17-13-14-22(20-10-4-3-9-19(17)20)25(28)23-16-26(15-7-8-18(2)27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,16,18,27H,7-8,15H2,1-2H3
InChI key
CLPJTHSXFZPIBP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.