주요 문서
06-661
Sigma-Aldrich
Anti-Calreticulin Antibody
Upstate®, from rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
pig, human, mouse, Xenopus, bovine, rat
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CALR(811)
특이성
calreticulin; does not cross react with other endoplasmic reticulum proteins
면역원
peptide (QAKDEL) corresponding to the C-terminus (amino acids 412-417) of human calreticulin
애플리케이션
Anti-Calreticulin Antibody is an antibody against Calreticulin for use in IC, IH & WB.
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Enzymes & Biochemistry
품질
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from murine 3T3/NIH fibroblasts
표적 설명
60kDa
결합
Replaces: MABT145
물리적 형태
0.1M Tris-glycine, pH 7.0, 0.15M NaCl and 0.05% sodium azide.
Format: Purified
분석 메모
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable