Merck
1.07712
Supelco
Sea sand
purified by acid and calcined for analysis
동의어(들):
Sea sand
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
11111701
EC 인덱스 번호:
238-878-4
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
solid
불순물
≤0.2% HCl solubles
손실
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
입자 크기
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 85%
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable