추천 제품
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
Aquastar®
양식
liquid
autoignition temp.
300 °C
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol()
포장
glass bottle of 250 mL
pkg of
기술
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
전이 온도
flash point 49 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
애플리케이션
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
분석 메모
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
법적 정보
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
시약
제품 번호
설명
가격
추천
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F
Flash Point (°C)
49 °C