주요 문서
1.09914
Supelco
Iodide iodate solution
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
NA.21
Product Name
Iodide iodate solution, for 1000 ml, c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
1/128 M
기술
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable