Merck
14-352-M
Sigma-Aldrich
Raf-1 Protein, Active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D & Y341D, for use in Kinase Assays.
동의어(들):
10 µg Raf-1 Protein, Active Raf-1 Protein, Raf-1 Detection Protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 65 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... RAF1(5894)
일반 설명
N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D and Y341D
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: c-RAF
Target Sub-Family: TKL
포장
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-352M when ordering the 250 µg size.
품질
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104) substrate in vitro
물리적 형태
Glutathione agarose affinity chromatography
저장 및 안정성
1 year at -70°C
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany