material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 20 sheets
기술
HPTLC: suitable
레이어 두께
100 μm
플레이트 길이 × 너비
5 cm × 7.5 cm
시트 길이 × 너비
5 cm × 7.5 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
20 Aluminum sheets 5 x 7,5cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171