Merck
203297-M
Millipore
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
동의어(들):
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
327.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
dark orange
solubility
methanol: 10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A cell-permeable potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM) and protein kinase A (IC50 = 2.7 µM).
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM). Inhibits protein kinase A at much higher concentrations (IC50 = 2.7 µM).
생화학적/생리학적 작용
Primary Target
PKC
Target IC50: 87 nM against protein kinase C
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
기타 정보
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable