Merck
36-017
Sigma-Aldrich
Anti-cleaved-Tau (Asp421) Antibody, clone C3
clone C3, Upstate®, from mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
C3, monoclonal
종 반응성
human, rat, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
특이성
cleaved-Tau
면역원
Synthetic peptide corresponding to amino acids 412-421(CSSTGSIDMVD) of human Tau with a Cys at the N-terminal end
애플리케이션
Anti-cleaved-Tau (Asp421) Antibody, clone C3 is an antibody against cleaved-Tau (Asp421) for use in IP, WB, IH.
품질
routinely evaluated by immunoblot on Tau fusion protein cleaved by Caspase 3 (Catalog #14-264)
표적 설명
50-70kDa
물리적 형태
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol
Format: Purified
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1