5.32813
UC2288
≥98% (HPLC), solid, p21 inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
p21 Inhibitor, UC2288, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1r,4r)-4-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)cyclohexyl)urea, trans-1-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-3-(4-hydroxy-cyclohexyl)-urea, p21/Cip1/CKI/Waf1 Inhibitor, t-CTTU; UC-2288
About This Item
추천 제품
Product Name
p21 Inhibitor, UC2288,
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H]1CC[C@@H](OC2=CC=C(C=N2)C(F)(F)F)CC1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C20H18ClF6N3O2/c21-16-7-4-13(9-15(16)20(25,26)27)30-18(31)29-12-2-5-14(6-3-12)32-17-8-1-11(10-28-17)19(22,23)24/h1,4,7-10,12,14H,2-3,5-6H2,(H2,29,30,31)/t12-,14-
InChI key
ISPSOOYSNVVMMB-MQMHXKEQSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
경고
재구성
기타 정보
Wettersten, H.I., et al. 2013. Cancer Biol. Ther.14, 278.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable