주요 문서
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
동의어(들):
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N5
CAS Number:
Molecular Weight:
187.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
202-095-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
224-227 °C
전이 온도
flash point >270 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.425 g/cm3 at 15 °C
벌크 밀도
680 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable