8.04311
4′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
동의어(들):
4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
mp
105-108 °C
전이 온도
flash point 166 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
330.8 °F
Flash Point (°C)
166 °C