주요 문서
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
동의어(들):
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS Number:
Molecular Weight:
268.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-027-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
480 °C
효능
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
전이 온도
flash point 220 °C
solubility
0.4 g/L
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI key
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3