주요 문서
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
동의어(들):
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
203-784-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
205 °C
효능
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-6.8 % (v/v)
mp
-91 °C
전이 온도
flash point 7 °C
solubility
11.7 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=CCCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
44.6 °F
Flash Point (°C)
7 °C