주요 문서
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
동의어(들):
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
218.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
220-197-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
149-152 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(c2ccc(cc2)O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2